4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53524-1G PC53524-250MG PC53524-50MG
APOSPC53524-1GEA 534 EUR
APOSPC53524-1G APOSPC53524-250MG APOSPC53524-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29067351
CAS nummer: 1858241-03-8