3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53529-1G PC53529-250MG PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA 659 EUR
APOSPC53529-1G APOSPC53529-250MG APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClFNO₄S
MW: 281.688 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24328322
CAS nummer: 1557249-94-1
UN: 1759
ADR: 8 III