4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53530-1G PC53530-250MG PC53530-100MG
APOSPC53530-1GEA 615 EUR
APOSPC53530-1G APOSPC53530-250MG APOSPC53530-100MG
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24328309
CAS nummer: 1548330-46-6
UN: 1759
ADR: 8,III