2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53532-1G PC53532-250MG PC53532-100MG
APOSPC53532-1GEA 469 EUR
APOSPC53532-1G APOSPC53532-250MG APOSPC53532-100MG
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05815052
CAS nummer: 714260-38-5