2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-((2-Fluorobenzyl)thio)acetic acid
PC53534-250MG PC53534-100MG
APOSPC53534-250MGEA 0 EUR
APOSPC53534-250MG APOSPC53534-100MG
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formule: C₉H₉FO₂S
MW: 200.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09809971
CAS nummer: 180044-55-7