Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53537-1G PC53537-5G PC53537-250MG
APOSPC53537-1GEA 363 EUR
APOSPC53537-1G APOSPC53537-5G APOSPC53537-250MG
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₄·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09993122
CAS nummer: 1246073-48-2