3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether, 2-(4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluoro-2-oxaheptyl)oxirane, 2-{[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]methyl}oxirane
PC5353D-25G PC5353D-5G PC5353D-1G
APOSPC5353D-25GEA 442 EUR
APOSPC5353D-25G APOSPC5353D-5G APOSPC5353D-1G
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formule: C₈H₈F₈O₂
Kookpunt: 75…79 °C (4 mm Hg)
Dichtheid: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054692
CAS nummer: 19932-27-5