3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53544-1G PC53544-250MG
APOSPC53544-1GEA 560 EUR
APOSPC53544-1G APOSPC53544-250MG
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₇BFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27935531
CAS nummer: 1460307-63-4