2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 402 EUR
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226.628 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22196689
CAS nummer: 1235407-51-8
UN: 3265
ADR: 8 II