2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC53551-1G PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA 680 EUR
APOSPC53551-1G APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15478054
CAS nummer: 1211526-50-9