2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53552-1G PC53552-250MG PC53552-5G
APOSPC53552-1GEA 1580 EUR
APOSPC53552-1G APOSPC53552-250MG APOSPC53552-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30537676
CAS nummer: 2149589-77-3
UN: 1760
ADR: 8,III