2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53559-1G PC53559-250MG
APOSPC53559-1GEA 868 EUR
APOSPC53559-1G APOSPC53559-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Formule: C₈H₅BF₄O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30729940
CAS nummer: 622383-86-2