3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 106 EUR
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25976517
CAS nummer: 1447671-68-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable