5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5-Bromo-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-5-bromophenylboronic acid
PC53563-1G PC53563-5G PC53563-25G
APOSPC53563-1GEA 32.2 EUR
APOSPC53563-1G APOSPC53563-5G APOSPC53563-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₄BBrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18783127
CAS nummer: 2096331-76-7