3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53567-1G PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA 438 EUR
APOSPC53567-1G APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30729943
CAS nummer: 2149590-33-8