2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5357-1G PC5357-250MG PC5357-5G
APOSPC5357-1GEA 51.2 EUR
APOSPC5357-1G APOSPC5357-250MG APOSPC5357-5G
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662503
CAS nummer: 240409-02-3