3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 526 EUR
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13192651
CAS nummer: 134099-29-9