5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53575-1G PC53575-250MG PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA 43.8 EUR
APOSPC53575-1G APOSPC53575-250MG APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrClF₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09033157
CAS nummer: 914225-67-5