3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 643 EUR
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28741480
CAS nummer: 1807261-59-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable