1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53579-1G PC53579-5G PC53579-25G
APOSPC53579-1GEA 43.8 EUR
APOSPC53579-1G APOSPC53579-5G APOSPC53579-25G
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878108
CAS nummer: 1000577-62-7