4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 366 EUR
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
MW: 132.523 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09870037
CAS nummer: 51422-01-6