Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53584-1G PC53584-250MG
APOSPC53584-1GEA 116 EUR
APOSPC53584-1G APOSPC53584-250MG
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formule: C₁₀H₉ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007726
CAS nummer: 130754-19-7