Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53586-1G PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA 570 EUR
APOSPC53586-1G APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31726336
CAS nummer: 2091157-39-8