2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53587-100MG PC53587-250MG
APOSPC53587-100MGEA 121 EUR
APOSPC53587-100MG APOSPC53587-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20492606
CAS nummer: 1206975-33-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable