1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53588-1G PC53588-25G PC53588-5G
APOSPC53588-1GEA 22 EUR
APOSPC53588-1G APOSPC53588-25G APOSPC53588-5G
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene
Formule: C₇H₅BrClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800685
CAS nummer: 200190-87-0