Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53596-1G PC53596-250MG PC53596-5G
APOSPC53596-1GEA 579 EUR
APOSPC53596-1G APOSPC53596-250MG APOSPC53596-5G
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406864
CAS nummer: 1214353-49-7