Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53598-1G PC53598-250MG
APOSPC53598-1GEA 417 EUR
APOSPC53598-1G APOSPC53598-250MG
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406866
CAS nummer: 1214375-18-4