Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53601-1G PC53601-250MG
APOSPC53601-1GEA 658 EUR
APOSPC53601-1G APOSPC53601-250MG
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31417710
CAS nummer: 2101196-06-7