Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53609-1G PC53609-250MG PC53609-5G
APOSPC53609-1GEA 169 EUR
APOSPC53609-1G APOSPC53609-250MG APOSPC53609-5G
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate
Formule: C₈H₅ClFNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12172989
CAS nummer: 1070893-15-0