Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53610-1G PC53610-250MG PC53610-5G
APOSPC53610-1GEA 262 EUR
APOSPC53610-1G APOSPC53610-250MG APOSPC53610-5G
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate
Formule: C₈H₄Cl₂FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12172978
CAS nummer: 1153285-12-1