Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 3-chloro-4,5-difluorobenzoate
PC53616-1G PC53616-5G
APOSPC53616-1GEA 42.4 EUR
APOSPC53616-1G APOSPC53616-5G
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698002
CAS nummer: 1214344-87-2