4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53689-1G PC53689-250MG PC53689-5G
APOSPC53689-1GEA 273 EUR
APOSPC53689-1G APOSPC53689-250MG APOSPC53689-5G
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32220289
CAS nummer: 1146614-45-0