2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5378-1G PC5378-5G
APOSPC5378-1GEA 144 EUR
APOSPC5378-1G APOSPC5378-5G
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl
Formule: C₁₂H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03414359
CAS nummer: 59089-68-8