3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Chloro-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC53812-1G PC53812-250MG PC53812-5G
APOSPC53812-1GEA 24.9 EUR
APOSPC53812-1G APOSPC53812-250MG APOSPC53812-5G
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃ClF₃IO
MW: 334.461 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200319
CAS nummer: 2352970-26-2