3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC5389-10G PC5389-1G PC5389-5G
APOSPC5389-10GEA 504 EUR
APOSPC5389-10G APOSPC5389-1G APOSPC5389-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236335
CAS nummer: 51748-27-7