2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC540090-100MG PC540090-1G PC540090-250MG
APOSPC540090-100MGEA 101 EUR
APOSPC540090-100MG APOSPC540090-1G APOSPC540090-250MG
2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
2-Fluoropropenoic acid butyl ester
Formule: C₇H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190087
CAS nummer: 10011-39-9