(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC540099-100G PC540099-25G
APOSPC540099-100GEA 438 EUR
APOSPC540099-100G APOSPC540099-25G
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Formule: C₁₃H₇ClFIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22665920
CAS nummer: 915095-86-2