5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC54126-1G PC54126-250MG PC54126-5G
APOSPC54126-1GEA 80.4 EUR
APOSPC54126-1G APOSPC54126-250MG APOSPC54126-5G
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845915
CAS nummer: 1060813-07-1