4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5419-1G PC5419-5G
APOSPC5419-1GEA 141 EUR
APOSPC5419-1G APOSPC5419-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅F₃N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094293
CAS nummer: 21988-05-6