Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 1270 EUR
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formule: C₄F₈O
Kookpunt: –0,8 °C
Smeltpunt: –85 °C
Dichtheid: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00465561
CAS nummer: 773-14-8
UN: 3163
ADR: 2.2,