2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5438-1G PC5438-500MG PC5438-5G PC5438-10G
APOSPC5438-1GEA 22 EUR
APOSPC5438-1G APOSPC5438-500MG APOSPC5438-5G APOSPC5438-10G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02662403
CAS nummer: 240490-00-0