3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5442-5G PC5442-1G
APOSPC5442-5GEA 315 EUR
APOSPC5442-5G APOSPC5442-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116002
CAS nummer: 886501-09-3