6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Fluoroquinolin-4-yl)hydrazine hydrochloride, 6-Fluoro-4-hydrazino-1-azanaphthalene hydrochloride
PC5461-250MG PC5461-100MG PC5461-1G
APOSPC5461-250MGEA 155 EUR
APOSPC5461-250MG APOSPC5461-100MG APOSPC5461-1G
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₈FN₃·ClH
MW: 213.639 g/mol
Smeltpunt: >280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684141
CAS nummer: 1172049-64-7