4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5467-1G PC5467-250MG
APOSPC5467-1GEA 711 EUR
APOSPC5467-1G APOSPC5467-250MG
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631696
CAS nummer: 240490-01-1