3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5478-250MG PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA 234 EUR
APOSPC5478-250MG APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₆F₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052963
CAS nummer: 1048922-46-8