3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC5494-1G PC5494-250MG PC5494-5G
APOSPC5494-1GEA 219 EUR
APOSPC5494-1G APOSPC5494-250MG APOSPC5494-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 98%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₄BF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11501039
CAS nummer: 1218790-40-9