5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5496-1G PC5496-250MG
APOSPC5496-1GEA 132 EUR
APOSPC5496-1G APOSPC5496-250MG
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 259 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411724
CAS nummer: 171178-43-1