3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5504-1G PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA 73 EUR
APOSPC5504-1G APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764783
CAS nummer: 777-28-6