Lithium difluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5514-1G PC5514-5G
APOSPC5514-1GEA 103 EUR
APOSPC5514-1G APOSPC5514-5G
Lithium difluoroacetate
Lithium difluoroacetate
Formule: C₂HF₂O₂·Li
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094294
CAS nummer: 74956-94-8