6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5521-1G PC5521-500MG PC5521-250MG
APOSPC5521-1GEA 51.2 EUR
APOSPC5521-1G APOSPC5521-500MG APOSPC5521-250MG
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781604
CAS nummer: 885522-07-6